Merck
225088
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylphenol
97%
Szinonimák:
3-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-o-cresol
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.15
Beilstein:
2802317
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The spectrophotometric course of the reaction of 5-amino-2-methylphenol with p-benzoquinone di-imine was studied.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzoquinone imines. Part IX. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with m-aminophenols.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 539-548 (1972)
Allergic contact dermatitis caused by cysteamine hydrochloride in permanent wave agent-A new allergen for hairdressers in Japan.
Kazue Nishioka et al.
Contact dermatitis, 80(3), 174-175 (2018-12-12)