Merck
C39288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-diphenylacetyl chloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC(C6H5)2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
bp
193 °C/27 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)