Fontos dokumentumok
PHR3276
Chloroacetonitrile
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
1.78 psi ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of (3X1.2ML)
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
sűrűség
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F
Lobbanási pont (C)
54 °C