Fontos dokumentumok
BR92736
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
Szinonimák:
Erlenmeyer flasks, Flasks
Méret kiválasztása
10 EA
44 070,00 Ft
44 070,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 EA
44 070,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
44 070,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
borosilicate glass
flat bottom
Csatlakozó
joint neck34 mm
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 92736
Általános leírás
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduations is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 1773 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Tulajdonságok és előnyök
• Good mechanical resistance• Easy to clean• Diverse applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)