Fontos dokumentumok
BR92724
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, narrow mouth
volume 100 mL
Szinonimák:
Erlenmeyer flasks, Flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
Csatlakozó
joint neck22 mm
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 92724
kapacitás
100 mL
térfogat
100 mL
Általános leírás
The BRAND® Erlenmeyer Flask with beaded rim and graduations is a high-quality laboratory vessel designed for versatile use in chemical and biological applications. Made from Boro 3.3 glass, this flask meets DIN ISO 1773 standards, ensuring durability and reliability in various laboratory environments.
Tulajdonságok és előnyök
• Good mechanical resistance• Easy to clean• Diverse applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)