Fontos dokumentumok
SLW1130/36D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 5,000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1130/36D
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
Csatlakozó
Joints neck (52)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduated
without cap
printed trace code
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1130/36D
H
365 mm
test külső átmérő
220 mm
kapacitás
5,000 mL
nyak belső átmérő
52 mm
szerelvény
narrow neck
Általános leírás
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)