BR781305
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless tube, individual, attached flat cap
Szinonimák:
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
leírás
thin-walled
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
individual, attached flat cap
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781305
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
Általános leírás
- BRAND® PCR tubes are transparent with flat cap and made of polypropylene.
- Devoid of DNA, RNase, and DNase.
- Free of pyrogens and PCR inhibitors.
- Works at a temperature range from -80° C to +121° C.
- Compatible with most thermal cyclers.
- Uniform wall thickness enables optimal thermal transfer.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)