Fontos dokumentumok
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Szinonimák:
Microtube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom
natural polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap pushfit attached cap
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS4323
kupakátmérő
13.4 mm
kapacitás
1.5 mL
cső átmérő
12.9 mm
alkalmasság
suitable for (Microcentrifugation)
Általános leírás
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Tulajdonságok és előnyök
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)