Fontos dokumentumok
EP0030124707
Eppendorf® PCR tubes
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Szinonimák:
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.22
Anyagok
conical bottom polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
kiszerelés
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030124707
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
kapacitás
0.2 mL
Általános leírás
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Kémiai/fizikai ellenállás
Autoclavable
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)