BR781326
BRAND® PCR tubes and caps, strips of 8
flat caps
Szinonimák:
Cap Strips, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
flat cap
polypropylene tube
leírás
for qPCR
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
neck thread push fit
flat caps
kiszerelés
pack of 250 ea
pkg of (250 tube strips + 250 cap strips)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781326
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
hasznos térfogat
0.2 mL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)