BR781333
BRAND® PCR tubes, strips of 8
attached single caps, low profile, capacity 0.15 mL
Szinonimák:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
domed cap
polypropylene tube
leírás
DNase-/RNase-free
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
neck thread push fit
attached single caps
kiszerelés
pack of 120
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781333
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.15 mL
hasznos térfogat
0.15 mL
alkalmasság
suitable for (for PCR)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)