Fontos dokumentumok
BR36408
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 50 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 12/21
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Csatlakozó
joint: ST/NS12/21
Jellemzők
accuracy class A (To contain)
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 36408
kapacitás
50 mL
Általános leírás
Borosilicate 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)