Fontos dokumentumok
Z310816
Volac® mini-volumetric flask
volume 3 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Csatlakozó
joint ST/NS neck7/16
leírás
Class A
Jellemzők
class A
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Poulton & Graf
elérhetőség
not available in USA and Canada
hangerőmérési tartomány
3 mL, accuracy: ±0.025 mL
kapacitás
3 mL
Általános leírás
The trapezoidal shape provides a larger base for more stability. Each Volac flask comes complete with a 7/16 PP stopper and is individually calibrated and printed tested for accuracy (Does not contain a works certificate).
Jogi információk
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)