BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 100 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Szinonimák:
BLAUBRAND®, DAkkS, Volumetric flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Jellemzők
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 38210
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)