Merck
124060
Sigma-Aldrich
2-Bromofluorene
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H9Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
bp
185 °C/135 mmHg (lit.)
mp
112-114 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromofluorene is a nonintrusive end-capping reagent to control molecular weights and to generate well-defined oligomers.
Alkalmazás
2-Bromofluorene was used in the synthesis of end-capping reagent 2-bromo-9,9-di-nhexylfluorene. It has been used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization. It was also used in the synthesis of 2-bromo-9,9-dihexylfluorene.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Excimer and Aggregate Formations in Poly (fluorene) s.
Lee JI, et al.
ETRI Journal, 24(6), 409-414 (2002)
Tetrahedron Letters, 48, 89-89 (2007)
Well-defined [3, 3'] bicarbazolyl-based electroactive compounds for optoelectronics.
Vaitkeviciene V, et al.
Synthetic Metals, 158(8), 383-390 (2008)
Tetrahedron Letters, 47, 7085-7085 (2006)
Polyfluorene derivatives: effective conjugation lengths from well-defined oligomers.
Klaerner G and Miller RD.
Macromolecules, 31(6), 2007-2009 (1998)