Merck
560073
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
96%
Szinonimák:
2,7-Dibromo-9,9-bis(n -octyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H -fluorene, 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene, 9,9-Dioctyl-9H -2,7-dibromofluorene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H40Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
548.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYKLQIOPIMZZBZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 1078-1078 (2017-04-26)
Absolute molecular weight values obtained by gel permeation chromatography with multi angle light scattering of PEDOTF8 were approximately 65% of the relative molecular weight values obtained by gel permeation chromatography using polystyrene standards. Both light absorption and molecular weight measurements
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE