Merck
729728
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.610
sűrűség
1.453 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)