Merck
660221
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
Szinonimák:
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H21BrO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
sűrűség
1.231 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)