Fontos dokumentumok
B3809
Benzenesulfonyl hydrazide
98%
Szinonimák:
BSH, Benzenesulfonylhydrazine, Porofor BSH
Teszt
98%
form
crystals
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES string
NNS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-8-11(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Self-react. D
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?