Merck
259616
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzhydrazide
98%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CONHNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.60
Beilstein:
511154
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
162-165 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
chloro
hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Effect of acidic catalyst on the reaction of 4-chlorobenzhydrazide and β-naphthol in water has been investigated.
Alkalmazás
4-Chlorobenzhydrazide has been used in preparation of:
  • rod-shaped mesogenic hydrazide derivatives via Schotten-Baumann reaction with 4-n-alkoxybenzoyl chloride
  • 4-methoxybenzaldehyde-4-chlorophenyl-1-carbonyl hydrazone
  • 4-hydroxybenzaldehyde-4-chlorophenyl-1-carbonylhydrazone
  • 2-nitrobenzaldehyde-4-chlorophenyl-1-carbonylhydrazone
  • benzaldehyde-4-chlorophenyl-1-carbonylhydrazone
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jagvir Singh et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2012, 104549-104549 (2012-11-06)
N-substituted pyridine hydrazide (pyridine-2-carbonyl chloride and 4-chloro-benzoic acid hydrazide) undergoes hydrazide formation of the iminic carbon nitrogen double bond through its reaction with cobalt(II), nickel(II), and copper(II) metal salts in ethanol which are reported and characterized based on elemental analyses
Bent-shaped mesogenic oxadiazole and thiadiazole derivatives from rod-shaped mesogenic hydrazide containing polar chloro group.
Prajapati AK and Modi V.
Liq. Cryst., 37(4), 407-415 (2010)
Minoo Dabiri et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(1), 436-438 (2007-12-07)
Alkyl- or aryl-14H-dibenzo[a,j]xanthene derivatives are synthesized efficiently by the reaction of beta-naphthol and aliphatic and aromatic aldehydes in the presence of KAl(SO4)2 x 12 H2O (alum) under aqueous condition at 100 degrees C. Different types of aromatic and aliphatic aldehydes
Synthesis of benzaldehyde substituted phenyl carbonyl hydrazones and their formylation using Vilsmeier-Haack reaction.
Rajput AP and Rajput AS.
International Journal of PharmTech Research, 1(4), 1605-1611 (2009)