Merck
340014
Sigma-Aldrich
Anthrarufin
technical grade, 85%
Szinonimák:
1,5-Dihydroxyanthraquinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.21
Beilstein:
1881718
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
gőzsűrűség
8.3 (vs air)
Teszt
85%
form
solid
mp
279 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1cccc2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6,15-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Katarzyna Lech et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-19)
Effective analytical approaches for the identification of natural dyes in historical textiles are mainly based on high-performance liquid chromatography coupled with spectrophotometric detection and tandem mass spectrometric detection with electrospray ionization (HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS). Due to the wide variety of dyes
Atsushi Furuta et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 18439-18453 (2015-08-12)
Hepatitis C virus (HCV) is an important etiological agent of severe liver diseases, including cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The HCV genome encodes nonstructural protein 3 (NS3) helicase, which is a potential anti-HCV drug target because its enzymatic activity is essential