Merck
603856
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC7H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
201 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Nc1ccc(C[13C](O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)/i8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSEWAUGPAQPMDC-VJJZLTLGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)