Merck
A34759
Sigma-Aldrich
Allylpentafluorobenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6F5CH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
sűrűség
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)