Merck
95165
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-ketopiperazine
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
3-Methyl-2-oxo-piperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
crystals
SMILES string
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)