Merck
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Szinonimák:
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H22N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
szín
white to yellow
mp
95 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Alkalmazás
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Tulajdonságok és előnyök
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10?23-10?23 (2013)