Fontos dokumentumok
936596
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[(4-aminobutyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, hydrochloride
≥95%
Szinonimák:
4-((4-aminobutyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
szín
light yellow to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCCCN)C3C2=O)CC1
InChI
1S/C17H20N4O4.ClH/c18-8-1-2-9-19-11-5-3-4-10-14(11)17(25)21(16(10)24)12-6-7-13(22)20-15(12)23;/h3-5,12,19H,1-2,6-9,18H2,(H,20,22,23);1H
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)