Fontos dokumentumok
936480
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-acetic acid, 2-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-
≥95%
Szinonimák:
2-(2-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-yl)acetic acid, 2-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-acetic acid
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
szín
Light Yellow to Yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CN1CCC2(CN(C3=CC=C4C(=O)N(C(=O)C4=C3)C5C(=O)NC(=O)CC5)C2)CC1
Alkalmazás
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Egyéb megjegyzések
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)