Merck
936154
Sigma-Aldrich
RUPipIPr
≥95%
Szinonimák:
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(piperidin-1-yl)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H32ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.98
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
SMILES string
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N4CCCCC4)=C2)C.[Cl-]
Alkalmazás
RUPipIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)