Merck
935085
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1650 nm, 100 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Lineáris képlet:
PbS
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
EC index szám:
215-246-6
NACRES:
NA.21
leírás
>6 peak/valley ratio
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
100 mg/mL in toluene
100 mg/mL
részecskeméret
<15 nm (Nanoparticle)
λmax
<100 nm (FWHM)
1650 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Lead sulfide (PbS) quantum dots (QD) are semiconducting inorganic nanoparticles, offered as a concentrated solution (100 mg/mL) in toluene. The most important property of a PbS QD is its excitonic absorption peak wavelength, which is controlled by the particle size. These infrared PbS quantum dots have an excitonic absorption peak wavelength of 1650 nm and a narrow peak width (FWHM<100 nm), indicating that they are a monodisperse ensemble of nanoparticles, all are very similar size. This is highly desirable in applications where a flat energy landscape, a narrow energy distribution, and the formation of superlattices yield improved performance. In addition, these PbS QDs have versatile surface chemistry. The ligands on the surface of the QDs are long-chain organic molecules optimized for colloidal stability and processability in a wide array of organic solvents.
Alkalmazás
Our Infrared PbS quantum dots with λmax 1650 nm are well suited for applications in near infrared (NIR) detection and absorption due to their excellent light absorption performance, low cost, and simple deposition process. PbS QDs are promising nanomaterials for applications in photodetectors, photovoltaics, and infrared light emitting diodes (LEDs) particularly in the fields of automation, surveillance and security, night vision, communications, and medical health. The application of PbS-based quantum dot technology often requires a further surface modification step in the preparation of superlattices and thin films. These PbS quantum dots can be subject to solid state ligand exchanges using cross-linking materials such as benzenedithiol and ethanedithiol, or solution-phase ligand exchanged using a wide variety of organic and inorganic ligand species.
Jogi információk
Product of Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Hyun Jeong et al.
Scientific reports, 10(1), 12475-12475 (2020-07-29)
A graphene-PbS quantum dot (QD) composite for application in high-performance near-infrared (NIR) photodetectors (PDs) is proposed in this study. A single-layer graphene flake and oleic acid-capped PbS QD composite is fabricated through the conventional sonication process, in hexane solution. Field
Recent Research Progress in Surface Ligand Exchange of PbS Quantum Dots for Solar Cell Application
Hyung et al.
Applied Sciences, 10, 975-975 (2020)