Fontos dokumentumok
935093
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1250 nm, 100 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Javasolt termékek
leírás
λmax > 5 peak/valley ratio
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
100 mg/mL in toluene
részecskeméret
<15 nm (Nanoparticle)
λmax
1250 nm
<90 nm (FWHM)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Pb.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)