Fontos dokumentumok
934763
Iodine-doped lithium phosphorus sulfur chloride
powder, battery grade
Szinonimák:
LPSClI
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
powder
összetétel
Li6PS5Cl0.9I0.1
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
faint beige to dark beige
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)