Fontos dokumentumok
450421
4,4′-Cyclohexylidenebisphenol
98%
Szinonimák:
Bisphenol Z
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?