Fontos dokumentumok
934062
Aluminum oxide
alpha phase, nanopowder, 135 nm avg. part. size, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
α-Al2O3, Alpha-alumina, Corundum, Dialuminium trioxide, Alumina
Teszt
99.9% trace metals basis
form
nanopowder
összetétel
Al2O3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átlagos részecskeméret
135 nm
részecskeméret
135 nm
mp
2040 °C (lit.)
térfogatsúly
0.18 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)