Fontos dokumentumok
932418
Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
Szinonimák:
PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]
About This Item
Javasolt termékek
leírás
μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw 20,000-100,000 by GPC
oldhatóság
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
388 nm±5 nm in dichloromethane
fluoreszcencia
λex 414-434 nm in dichloromethane
Keringési energia
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)