Fontos dokumentumok
26158-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
PTFE plunger tip
méret
500 μL
Jellemzők
1750 LT, LTN, RN, or TLL
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 1169-01
kompatibilitás
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
Általános leírás
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)