Merck
929743
Sigma-Aldrich
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H22BF14IrN4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1011.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES string
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
Alkalmazás
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kennosuke Itoh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(16), 5171-5179 (2020-12-11)
1,2,3,4-Tetrahydroquinolines should be applicable to the development of new pharmaceutical agents. A facile synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinolines that is achieved by a photoinduced formal [4+2] cycloaddition reaction of acyclic α,β-unsaturated amides and imides with N,N-dialkylanilines under visible-light irradiation, in which a