Fontos dokumentumok
923818
N-(But-3-yn-1-yl)-2-(((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)acrylamide
Szinonimák:
Coumarin alkyne CoLDR probe
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Minőségi szint
funkcionális csoport
(Alkyne)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2=CC(OCC(C(NCCC#C)=O)=C)=CC=C2C=C1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTTOLTREJYBDSH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)