Fontos dokumentumok
912654
N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
≥95%
Szinonimák:
N-Chloroacetyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, Electrophilic scout fragment, KB03, Scout fragment for targetable cysteine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
InChI
1S/C10H6ClF6NO/c11-4-8(19)18-7-2-5(9(12,13)14)1-6(3-7)10(15,16)17/h1-3H,4H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEYIUTOAQOUAFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)