Fontos dokumentumok
912131
2-Chloro-1-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-one
≥95%
Szinonimák:
1-(Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl methyl ether, 2-Chloro-1-(6-methoxy-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Electrophilic scout fragment, KB02, Scout fragment for targetable cysteine
Teszt
≥95%
Forma
chunks
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCC(=O)N1CCCc2c1ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H14ClNO2/c1-16-10-4-5-11-9(7-10)3-2-6-14(11)12(15)8-13/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJPUWRWIBSSPSL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)