Fontos dokumentumok
920371
Lithium hexafluorophosphate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
LBG 45864, Lithium fluophosphate, Lithium phosphorus fluoride
Teszt
99.9% trace metals basis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Bone,Teeth
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)