Merck
916005
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), Ethyl Acetate 50 wt. %, high surface coverage capping materials
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
Ethyl Acetate, 50 wt. %
részecskeméret
5 nm (core)
InChI
1S/2O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Tulajdonságok és előnyök
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for highest compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
  • High surface coverage of capping materials provides improved compatibility and stability to chemical reactivity.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.