Fontos dokumentumok
755702
Tin
powder, -100 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
ellenállás
11 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
-100 mesh
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
sűrűség
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.