Fontos dokumentumok
913944
Sigma-Aldrich
Silica dioxide-electrospun milled nanofibers
Szinonimák:
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
SiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma
nanofiber
Minőségi szint
Szálátmérő × H
100-300 nm × 2-10 μm , Structure: random fiber mesh
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Silica dioxide electrospun milled nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.