Fontos dokumentumok
913375
Branched polyethylenimine solution
2mg/mL aqueous solution, suitable for biomedical research
Szinonimák:
PEI solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
2 mg/mL
szín
colorless to pale yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.