Fontos dokumentumok
911305
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-F
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (918075), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, Stabilizer-F is a polymer stabilizer.
Alkalmazás
NanoFabTx reagent, Stabilizer-F can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (918075).
Jogi információk
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)