Fontos dokumentumok
911631
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
Stabilizer-Micro
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a component of our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize microparticles 1-30 μm in size. NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro is a polymer stabilizer.
Alkalmazás
NanoFabTx reagent, Stabilizer-Micro can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PLGA-micro formulation kits (912212, 912220).
Jogi információk
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)