Fontos dokumentumok
907642
Cuprous thiocyanate
35 mg/mL in diethyl sulfide
Szinonimák:
Copper thiocyanate perovskite hole transport material, Copper(I) thiocyanate perovskite hole transport material, Thiocyanic acid in diethyl sulfide
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
25.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)