Fontos dokumentumok
905607
(R)-Tol-BINAP Pd G3
≥95%
Szinonimák:
(R)-Tol-BINAP G3 palladacycle, (R)-Tol-BINAP palladacycle
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
PC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1C3=C(C)C=CC4=C3C=CC=C4.NC(C=CC=C5)=C5C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6.[Tol2].[Tol2].P
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)