Merck
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC6D3H12BO2
Molekulatömeg:
146.01
UNSPSC kód:
12352108
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98% D
Teszt
≥97% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)