Merck
360147
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorocobalt(II)
Szinonimák:
Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]cobalt
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]CoCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
528.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Co/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYTWXWRJCLAZFP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Regio- and stereoselective intermolecular enyne coupling
  • Cross-coupling reactions of alkyl halides with aryl Grignard reagents
  • Hydrovinylation of styrene
  • Tandem radical cyclization and cross-coupling
  • Dimethylation and hydrodechlorination
  • Addition reactions
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)